4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR307982-5G
APOSOR307982-5GEA 75.4 EUR
APOSOR307982-5G
4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₃
Molecular Weight: 189,167 g/mol
Schmelzpunkt: 268…273 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00598887
CAS-Nummer: 34785-11-0