tert-Butyl [4-(methylamino)butyl]carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl (4-(methylamino)butyl)carbamate
OR308003-1G OR308003-5G
APOSOR308003-1GEA 156 EUR
APOSOR308003-1G APOSOR308003-5G
tert-Butyl [4-(methylamino)butyl]carbamate
tert-Butyl [4-(methylamino)butyl]carbamate
Formel: C₁₀H₂₂N₂O₂
Molecular Weight: 202.294 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06808587
CAS-Nummer: 874831-66-0