(2S)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl (2S)-2-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, (S)-tert-butyl 2-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
OR308130-1G
OR308130-5G
APOSOR308130-1GEA
166
EUR
APOSOR308130-1G
APOSOR308130-5G
(2S)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
(2S)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Formel:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Molecular Weight: 214.305 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06799358 CAS-Nummer: 475105-35-2 |