(2R)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl (2R)-2-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
OR308131-1G OR308131-5G
APOSOR308131-1GEA 301 EUR
APOSOR308131-1G APOSOR308131-5G
(2R)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
(2R)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Molecular Weight: 214,305 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659040
CAS-Nummer: 683233-14-9