tert-Butyl (3S)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-tert-Butyl 3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
OR308135-1G
OR308135-5G
APOSOR308135-1GEA
102
EUR
APOSOR308135-1G
APOSOR308135-5G
tert-Butyl (3S)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
tert-Butyl (3S)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 200.278 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09752962 CAS-Nummer: 147081-59-2 |