tert-Butyl (3R,4R)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Boc-(3S,4S)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine
OR308146-1G OR308146-5G
APOSOR308146-1GEA 161 EUR
APOSOR308146-1G APOSOR308146-5G
tert-Butyl (3R,4R)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (3R,4R)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₈N₂O₃
Molecular Weight: 202.251 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11111251
CAS-Nummer: 190792-74-6