Methyl morpholine-3-carboxylate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR308165-1G
OR308165-5G
APOSOR308165-1GEA
179
EUR
APOSOR308165-1G
APOSOR308165-5G
Methyl morpholine-3-carboxylate hydrochloride
Methyl morpholine-3-carboxylate hydrochloride
Formel:
C₆H₁₁NO₃·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09263285 CAS-Nummer: 1214686-81-3 |