(3R)-3-(Propan-2-yl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
OR308181-1G
OR308181-250MG
APOSOR308181-1GEA
0
EUR
APOSOR308181-1G
APOSOR308181-250MG
(3R)-3-(Propan-2-yl)morpholine
(3R)-3-(Propan-2-yl)morpholine
Formel:
C₇H₁₅NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11519111 CAS-Nummer: 74572-01-3 |