6-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30859-100MG OR30859-250MG
APOSOR30859-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR30859-100MG APOSOR30859-250MG
6-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
6-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
Formel: C₈H₈N₂O
Schmelzpunkt: 159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11052639
CAS-Nummer: 916902-55-1