5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-2H-indazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Methyl-2H-indazol-5-yl)methanol
OR30866-100MG
OR30866-250MG
APOSOR30866-100MGEA
50.9
EUR
APOSOR30866-100MG
APOSOR30866-250MG
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-2H-indazole 95%
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-2H-indazole
Formel:
C₉H₁₀N₂O Molecular Weight: 162,189 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12028587 CAS-Nummer: 1159511-52-0 |