4-(Aminomethyl)-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1H-Indazol-4-yl)methanamine, (1H-Indazol-4-yl)methylamine
OR30869-250MG
APOSOR30869-250MGEA
134
EUR
APOSOR30869-250MG
4-(Aminomethyl)-1H-indazole
4-(Aminomethyl)-1H-indazole
Formel:
C₈H₉N₃ Molecular Weight: 147,177 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10696781 CAS-Nummer: 944898-72-0 |