4-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Ethanoyl-1-methyl-1H-indazole, 1-(1-Methyl-1H-indazol-4-yl)ethanone, 1-(1-Methyl-1H-indazol-4-yl)ethan-1-one
OR30888-250MG OR30888-500MG
APOSOR30888-250MGEA 201 EUR
APOSOR30888-250MG APOSOR30888-500MG
4-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
4-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Molecular Weight: 174.199 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11869766
CAS-Nummer: 1159511-23-5