3-Amino-3-hydroxymethyloxetane
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (3-Aminooxetan-3-yl)methanol
OR309090-500MG OR309090-250MG
APOSOR309090-500MGEA 261 EUR
APOSOR309090-500MG APOSOR309090-250MG
3-Amino-3-hydroxymethyloxetane
3-Amino-3-hydroxymethyloxetane
Formel: C₄H₉NO₂
Molecular Weight: 103,12 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD20926150
CAS-Nummer: 1305208-37-0