6-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR309210-1G OR309210-5G
APOSOR309210-1GEA 40.6 EUR
APOSOR309210-1G APOSOR309210-5G
6-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
6-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆ClNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065198
CAS-Nummer: 35973-14-9