7-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR309224-1G
OR309224-5G
APOSOR309224-1GEA
301
EUR
APOSOR309224-1G
APOSOR309224-5G
7-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
7-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₀ClNO₂ Molecular Weight: 235,666 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09787853 CAS-Nummer: 948290-22-0 |