6-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Bromo-2-methylquinolin-4-ol
OR309248-5G
APOSOR309248-5GEA
128
EUR
APOSOR309248-5G
6-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
6-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₈BrNO Molecular Weight: 238,081 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00484433 CAS-Nummer: 103030-28-0 |