2-Chloro-6-methylquinoline-3-methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR309263-1G OR309263-5G
APOSOR309263-1GEA 317 EUR
APOSOR309263-1G APOSOR309263-5G
2-Chloro-6-methylquinoline-3-methanol
2-Chloro-6-methylquinoline-3-methanol
Formel: C₁₁H₁₀ClNO
Molecular Weight: 207.656 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02232327
CAS-Nummer: 123637-97-8