2-Chloro-7-methoxy-3-phenylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309264-1G OR309264-5G
APOSOR309264-1GEA 293 EUR
APOSOR309264-1G APOSOR309264-5G
2-Chloro-7-methoxy-3-phenylquinoline
2-Chloro-7-methoxy-3-phenylquinoline
Formel: C₁₆H₁₂ClNO
Molecular Weight: 269,726 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09998022
CAS-Nummer: 85274-56-2