2-Chloro-7-methoxyquinoline-3-methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR309265-1G OR309265-5G
APOSOR309265-1GEA 317 EUR
APOSOR309265-1G APOSOR309265-5G
2-Chloro-7-methoxyquinoline-3-methanol
2-Chloro-7-methoxyquinoline-3-methanol
Formel: C₁₁H₁₀ClNO₂
Molecular Weight: 223,656 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02232331
CAS-Nummer: 333408-48-3