2-Chloro-7-methylquinoline-3-methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR309266-1G OR309266-5G
APOSOR309266-1GEA 317 EUR
APOSOR309266-1G APOSOR309266-5G
2-Chloro-7-methylquinoline-3-methanol
2-Chloro-7-methylquinoline-3-methanol
Formel: C₁₁H₁₀ClNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02232326
CAS-Nummer: 170848-22-3