2-Chloro-8-ethylquinoline-3-methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR309267-1G
OR309267-5G
APOSOR309267-1GEA
0
EUR
APOSOR309267-1G
APOSOR309267-5G
2-Chloro-8-ethylquinoline-3-methanol
2-Chloro-8-ethylquinoline-3-methanol
Formel:
C₁₂H₁₂ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09998024 CAS-Nummer: 1017429-39-8 |