6-Bromo-2-chloro-3-phenylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309271-1G OR309271-5G
APOSOR309271-1GEA 285 EUR
APOSOR309271-1G APOSOR309271-5G
6-Bromo-2-chloro-3-phenylquinoline
6-Bromo-2-chloro-3-phenylquinoline
Formel: C₁₅H₉BrClN
Molecular Weight: 318,596 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09997952
CAS-Nummer: 85274-48-2