4-Hydroxy-2-phenylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Phenylquinolin-4-ol
OR309297-1G
OR309297-5G
APOSOR309297-1GEA
310
EUR
APOSOR309297-1G
APOSOR309297-5G
4-Hydroxy-2-phenylquinoline
4-Hydroxy-2-phenylquinoline
Formel:
C₁₅H₁₁NO Molecular Weight: 221,254 g/mol Schmelzpunkt: 255…256 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00160565 CAS-Nummer: 1144-20-3 |