4-Hydroxy-6-methyl-2-phenylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Methyl-2-phenylquinolin-4-ol
OR309298-1G
OR309298-5G
APOSOR309298-1GEA
198
EUR
APOSOR309298-1G
APOSOR309298-5G
4-Hydroxy-6-methyl-2-phenylquinoline
4-Hydroxy-6-methyl-2-phenylquinoline
Formel:
C₁₆H₁₃NO Molecular Weight: 235,281 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179767 CAS-Nummer: 1148-49-8 |