3-Bromo-4-hydroxy-8-methoxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309322-1G
OR309322-5G
APOSOR309322-1GEA
301
EUR
APOSOR309322-1G
APOSOR309322-5G
3-Bromo-4-hydroxy-8-methoxyquinoline
3-Bromo-4-hydroxy-8-methoxyquinoline
Formel:
C₁₀H₈BrNO₂ Molecular Weight: 254.08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13192861 CAS-Nummer: 1204811-42-6 |