4-Hydroxyquinoline-8-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR309341-1G OR309341-250MG
APOSOR309341-1GEA 342 EUR
APOSOR309341-1G APOSOR309341-250MG
4-Hydroxyquinoline-8-carboxylic acid
4-Hydroxyquinoline-8-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₃
Schmelzpunkt: >280 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16987425
CAS-Nummer: 386207-63-2