6-Methylquinazoline-2-carboxylic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR309395-1G OR309395-250MG
APOSOR309395-1GEA 796 EUR
APOSOR309395-1G APOSOR309395-250MG
6-Methylquinazoline-2-carboxylic acid hydrochloride
6-Methylquinazoline-2-carboxylic acid hydrochloride
Formel: C₁₀H₈N₂O₂·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12675147
CAS-Nummer: 1204812-19-0