4,5,7-Trichloroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309454-1G OR309454-250MG
APOSOR309454-1GEA 416 EUR
APOSOR309454-1G APOSOR309454-250MG
4,5,7-Trichloroquinoline
4,5,7-Trichloroquinoline
Formel: C₉H₄Cl₃N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07787625
CAS-Nummer: 23834-01-7