(2S,4R)-Methyl 4-hydroxypiperidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30998-1G OR30998-250MG
APOSOR30998-1GEA 505 EUR
APOSOR30998-1G APOSOR30998-250MG
(2S,4R)-Methyl 4-hydroxypiperidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
(2S,4R)-Methyl 4-hydroxypiperidine-2-carboxylate hydrochloride
Formel: C₇H₁₃NO₃·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11111603
CAS-Nummer: 175671-43-9