tert-Butyl 4-[(2-aminopyridin-3-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR310002-1G OR310002-500MG
APOSOR310002-1GEA 336 EUR
APOSOR310002-1G APOSOR310002-500MG
tert-Butyl 4-[(2-aminopyridin-3-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[(2-aminopyridin-3-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₅H₂₄N₄O₂
Molecular Weight: 292.377 g/mol
Schmelzpunkt: 142…146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13184780
CAS-Nummer: 781649-86-3