7-Bromo-3-methylbenzofuran
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR31003-1G OR31003-250MG
APOSOR31003-1GEA 522 EUR
APOSOR31003-1G APOSOR31003-250MG
7-Bromo-3-methylbenzofuran
7-Bromo-3-methylbenzofuran
Formel: C₉H₇BrO
Molecular Weight: 211.055 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28405090
CAS-Nummer: 286837-05-6