4-Amino-3-methoxybenzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR310052-1G
OR310052-500MG
APOSOR310052-1GEA
242
EUR
APOSOR310052-1G
APOSOR310052-500MG
4-Amino-3-methoxybenzamide 95%
4-Amino-3-methoxybenzamide
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 166,177 g/mol Schmelzpunkt: 134…136 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18338357 CAS-Nummer: 211374-82-2 |