2-Methyl-2-[(propan-2-yl)amino]propanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR310059-1G OR310059-500MG
APOSOR310059-1GEA 336 EUR
APOSOR310059-1G APOSOR310059-500MG
2-Methyl-2-[(propan-2-yl)amino]propanenitrile
2-Methyl-2-[(propan-2-yl)amino]propanenitrile
Formel: C₇H₁₄N₂
Molecular Weight: 126,199 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06357358
CAS-Nummer: 16256-47-6