Methyl 3-bromobenzimidothioate hydroiodide salt
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR31007-1G OR31007-250MG
APOSOR31007-1GEA 27.7 EUR
APOSOR31007-1G APOSOR31007-250MG
Methyl 3-bromobenzimidothioate hydroiodide salt
Methyl 3-bromobenzimidothioate hydroiodide salt
Formel: C₈H₈BrNS·HI
Molecular Weight: 358,037 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31812087
CAS-Nummer: 848564-76-1