2-Hydroxy-5-isopropylbenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR31008-1G
OR31008-250MG
APOSOR31008-1GEA
812
EUR
APOSOR31008-1G
APOSOR31008-250MG
2-Hydroxy-5-isopropylbenzonitrile
2-Hydroxy-5-isopropylbenzonitrile
Formel:
C₁₀H₁₁NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16876983 CAS-Nummer: 143912-49-6 |