6-Methylspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR31009-1G OR31009-250MG
APOSOR31009-1GEA 1360 EUR
APOSOR31009-1G APOSOR31009-250MG
6-Methylspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
6-Methylspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₆N₂O₂·ClH
Molecular Weight: 268,739 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29042695
CAS-Nummer: 1451154-33-8