2,6-Dichloro-3-iodothiophene
Lieferant: Apollo Scientific
OR310093-1G
OR310093-500MG
OR310093-250MG
APOSOR310093-1GEA
260
EUR
APOSOR310093-1G
APOSOR310093-500MG
APOSOR310093-250MG
2,6-Dichloro-3-iodothiophene
2,6-Dichloro-3-iodothiophene
Formel:
C₄HCl₂IS Molecular Weight: 278.926 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11844795 CAS-Nummer: 43225-59-8 |