4-(Benzylamino)furan-2(5H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR31011-1G OR31011-250MG
APOSOR31011-1GEA 812 EUR
APOSOR31011-1G APOSOR31011-250MG
4-(Benzylamino)furan-2(5H)-one
4-(Benzylamino)furan-2(5H)-one
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Molecular Weight: 189,211 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03005353
CAS-Nummer: 38470-54-1