Methyl 2-hydroxy-5-isopropoxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR31012-1G OR31012-250MG
APOSOR31012-1GEA 111 EUR
APOSOR31012-1G APOSOR31012-250MG
Methyl 2-hydroxy-5-isopropoxybenzoate
Methyl 2-hydroxy-5-isopropoxybenzoate
Formel: C₁₁H₁₄O₄
Molecular Weight: 210.226 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12546144
CAS-Nummer: 53434-14-3