Ethyl 2-ethoxy-4-oxo-4,5-dihydrofuran-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR31013-1G OR31013-250MG
APOSOR31013-1GEA 429 EUR
APOSOR31013-1G APOSOR31013-250MG
Ethyl 2-ethoxy-4-oxo-4,5-dihydrofuran-3-carboxylate
Ethyl 2-ethoxy-4-oxo-4,5-dihydrofuran-3-carboxylate
Formel: C₉H₁₂O₅
Molecular Weight: 200,189 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00667747
CAS-Nummer: 36717-48-3