2-Bromo-5-(3-nitrophenoxy)-1,3,4-thiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR310137-1G
OR310137-500MG
APOSOR310137-1GEA
671
EUR
APOSOR310137-1G
APOSOR310137-500MG
2-Bromo-5-(3-nitrophenoxy)-1,3,4-thiadiazole
2-Bromo-5-(3-nitrophenoxy)-1,3,4-thiadiazole
Formel:
C₈H₄BrN₃O₃S Molecular Weight: 302.105 g/mol Schmelzpunkt: 111…113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20368359 CAS-Nummer: 1339381-69-9 |