6-Methoxyspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR31014-1G OR31014-250MG
APOSOR31014-1GEA 1150 EUR
APOSOR31014-1G APOSOR31014-250MG
6-Methoxyspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
6-Methoxyspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₆N₂O₃·ClH
Molecular Weight: 284,739 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22372630
CAS-Nummer: 1204346-31-5