2-Chloro-5-iodo-3-methylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR310157-5G OR310157-25G
APOSOR310157-5GEA 92.8 EUR
APOSOR310157-5G APOSOR310157-25G
2-Chloro-5-iodo-3-methylpyridine
2-Chloro-5-iodo-3-methylpyridine
Formel: C₆H₅ClIN
Molecular Weight: 253.468 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09037455
CAS-Nummer: 59782-89-7