2-Chloro-5-methyl-4-(methylthio)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR31018-1G OR31018-250MG OR31018-5G
APOSOR31018-1GEA 132 EUR
APOSOR31018-1G APOSOR31018-250MG APOSOR31018-5G
2-Chloro-5-methyl-4-(methylthio)pyrimidine
2-Chloro-5-methyl-4-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₆H₇ClN₂S
Molecular Weight: 174.651 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21790275
CAS-Nummer: 213334-25-9