3,4-Dichlorofuran-2(5H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR31019-1G
OR31019-5G
APOSOR31019-1GEA
79.9
EUR
APOSOR31019-1G
APOSOR31019-5G
3,4-Dichlorofuran-2(5H)-one
3,4-Dichlorofuran-2(5H)-one
Formel:
C₄H₂Cl₂O₂ Molecular Weight: 152,963 g/mol Schmelzpunkt: 48…52 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02751908 CAS-Nummer: 62674-12-8 |