4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3102-25G OR3102-500MG
APOSOR3102-25GEA 134 EUR
APOSOR3102-25G APOSOR3102-500MG
4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Formel: C₆H₃ClN₂S
Molecular Weight: 170,619 g/mol
Schmelzpunkt: 124…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00122144
CAS-Nummer: 16269-66-2