2-Bromo-1-methylnaphthalene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR310251-1G
OR310251-250MG
APOSOR310251-1GEA
0
EUR
APOSOR310251-1G
APOSOR310251-250MG
2-Bromo-1-methylnaphthalene 95%
2-Bromo-1-methylnaphthalene
Formel:
C₁₁H₉Br Schmelzpunkt: 31…37 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD10000779 CAS-Nummer: 20601-22-3 |