2’-Bromo-4’-iodoacetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR31027-1G OR31027-250MG OR31027-5G
APOSOR31027-1GEA 632 EUR
APOSOR31027-1G APOSOR31027-250MG APOSOR31027-5G
2’-Bromo-4’-iodoacetophenone 95%
2’-Bromo-4’-iodoacetophenone
Formel: C₈H₆BrIO
Molecular Weight: 324.941 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18391606
CAS-Nummer: 1261816-56-1