6-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Carboxy-6-methyl-1-benzothiophene, 6-Methyl-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
OR3103-1G OR3103-5G OR3103-25G
APOSOR3103-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3103-1G APOSOR3103-5G APOSOR3103-25G
6-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 99%
6-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈O₂S
Molecular Weight: 192.234 g/mol
Schmelzpunkt: 243…244 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07377056
CAS-Nummer: 1467-86-3