2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-hydroxy-1-phenylethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR310321-1G OR310321-5G
APOSOR310321-1GEA 180 EUR
APOSOR310321-1G APOSOR310321-5G
2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-hydroxy-1-phenylethan-1-one
2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-hydroxy-1-phenylethan-1-one
Formel: C₁₆H₁₇NO₂
Molecular Weight: 255,312 g/mol
Schmelzpunkt: 157…164 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00837364
CAS-Nummer: 33458-29-6